Learn More
Thermo Scientific™ Scatole per conservazione in fibra di legno
Codice prodotto. p-4530814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes)
100 (3 and 4 mL Cryo Tubes)
100 Cryo Tubes
81 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes)
81 Cryo Tubes
Cryo Tubes
Dimensioni (L x P x A):
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm)
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm)
5 x 5 x 3 in. (12.7 x 12.7 x 8 cm)
5 x 5 x 3 pollici (12.7 x 12.7 x 8 cm)
5.3 x 5.3 x 2 in.
5.3 x 5.3 x 3.1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 11976924
Marca: Thermo Scientific™ 5956
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le scatole per conservazione Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche in congelatori a bassissime temperature.
Le scatole per conservazione Thermo Scientific™ sono in grado di contenere numerose fiale e provette e si possono utilizzare anche nei congelatori a bassissime temperature.
  • Sturdy, water-repellent boxes with covers for sample storage
  • Available in 2 and 3 in. high (5.1 and 7.6 cm) with 5.25 x 5.25 in. (13.3 x 13.3 cm) square bases
  • Box dividers included excluding 5954 and 5956
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Materiale Truciolato
Forma Square
Tipo Scatola di conservazione per congelatore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezers
Capacità Cryo Tubes
Include Divisori non inclusi
Dimensioni (L x P x A) 5 x 5 x 3 pollici (12.7 x 12.7 x 8 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 8 cm
Peso (sistema metrico) 0.66 kg