Learn More
Spex SamplePrep™ Freezer/Mill™ Dual Chamber Cryogenic Grinder
Codice prodotto. 15595546 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Codice prodotto. 15595546
Marca: Spex SamplePrep™ 6875D230
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-throughput, dual chamber cryogenic grinder with self-contained liquid nitrogen tub and insulated case.
  • Designed for cryogenic grinding of tough and temperature sensitive samples
  • Mill cools samples to cryogenic temperatures
  • Liquid nitrogen required for operation
Specifica
Product Type Freezer/Mill Dual Chamber Cryogenic Grinder
Dimensioni (L x P x A) 50.8 x 53.34 x 64.77 cm