missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Freezer Rack for Goblets
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Goblets (2)
Goblets (3)
Goblets (4)
Goblets (5)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Goblet holds between 50 and 70 straws
- Two springs per shelf secure the goblet from slipping out
- Includes label holder for easy identification of the samples
- Includes a grip lifter, which makes it easier to grab the rack when wearing cryo gloves
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Include | Label Holder, Grip Lifter |
| Capacità | Goblets (5) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard 65 mm goblets with a height of 125 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 70 x 70 x 715 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto