Learn More
Tenak™ Freezer Rack with Locking Rod
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
725 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with freezers
- Includes locking rod
Specifica
Specifica
| Include | Locking rod |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Freezers |
| Larghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 560 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 140 mm |