Learn More
Wesbart™ Freezer Storage Tray
Codice prodotto. p-7147936
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 mm
540 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 13 mm
555 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 75 mm
555 x 137 x 13 mm
585 x 154 x 13 mm
630 x 620 x 35 mm
675 x 133 x 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15769738
Marca: Wesbart™ WB613A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to be placed within a horizontal/ vertical cold store or be free standing
  • There are many options of trays available
  • Each tray is designed to store different items
  • The basic trays we offer are to accommodate 133 x 133 cryo boxes
  • Tray lengths are designed to take 2 - 6 boxes per tray
  • Specify material upon order: Anodised aluminum or Stainless steel.
Specifica
Product Type Plain Storage Tray
Materiale Specify Anodised Aluminum or Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 555 x 136 x 13 mm
Lunghezza (sistema metrico) 555 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Altezza (sistema metrico) 13 mm