Learn More
Heathrow Scientific Freezer Thermometer, White
Codice prodotto. 16390766 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-9.5°C to -23°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16390766
Marca: Heathrow Scientific HS28630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Freezer Thermometer protects frozen and chilled samples from potential spoilage. Monitor temperatures inside your freezer with the added convenience of sound and flashing LED lights to alert out-of-range temperatures.
  • Suction cup attaches the probe inside freezer/refrigerator while the thermometer secures to the outside with hook-and loop tape
  • Large digital display shows freezer/refrigerator temperature plus ambient temperature
  • Switches toggle for freezer/refrigerator monitoring and °F/°C
  • Set freezer range: 14.9° to -9.4°F (-9.5° to -23°C)
  • Set refrigerator range: 35.6° to 46.4°F (2° to 8°C)
  • Probe cable measures 0.9 m, Probe measures 5 mm OD x 17 mm L
  • Includes one AAA battery
Specifica
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Freezers
Altezza (sistema imperiale) 0.09 in.
Altezza (sistema metrico) 2.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 0.9 m
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 17 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1.4 cm
Materiale Polycarbonate
Larghezza (sistema imperiale) 0.79 in.
Product Type Freezer Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14.9°F to -9.4°F
Temperature Range (Metric) -9.5°C to -23°C
Tipo di batteria AAA
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm