Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Codice prodotto. 17841799
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.6 x 1.8 in.
1.65 x 0.5 in.
31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
38.10 mm (W) x 55.88 mm (H)
38.10 mm (W) x 95.25 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 180
pezzi 360
pezzi 80
Codice prodotto. 17841799
Marca: Brady™ 170891
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con le robuste etichette in poliestere B-490 è possibile contrassegnare in modo sicuro superfici piane che in laboratorio saranno conservate in azoto liquido o congelatore. Stampa facilmente e praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: pensate per l'uso in laboratorio su fiale, centrifughe, provette di test, pipette e vetrini in vetro e polipropilene
  • Durevoli: resistono a solventi, macchie e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente da utilizzare su superfici piane congelate o per avvolgere tubi e fiale con una sovrapposizione di 3,17 mm
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 80 Label(s) / Box
Quantità 80
Dimensioni (sistema metrico) 38.10 mm (W) x 95.25 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 38.10 mm (W) x 95.25 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.75 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 95.25 mm
Alternate Part Number M5-114-490