Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Con le robuste etichette in poliestere B-490 è possibile contrassegnare in modo sicuro superfici piane che in laboratorio saranno conservate in azoto liquido o congelatore. Stampa facilmente e praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
72.18€ - 82.39€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Black on White |
Finitura | Matte |
Formato | Die-cut |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17821749
|
Brady™
170889 |
0.375 x 1.25 in. | BMP51, M511 |
81.58€
pezzi 360 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17980730
|
Brady™
170776 |
0.6 x 1.8 in. | BMP41, BMP51, M511 |
73.73€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17821779
|
Brady™
170888 |
1 x 1.75 in. | BMP51, M511 |
81.58€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17960730
|
Brady™
170775 |
1.65 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
72.18€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17861719
|
Brady™
170890 |
2.2 x 1.5 in. | BMP51, M511 |
82.39€
pezzi 140 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17841799
|
Brady™
170891 |
3.75 x 1.5 in. | BMP51, M511 |
73.72€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Speciali: pensate per l'uso in laboratorio su fiale, centrifughe, provette di test, pipette e vetrini in vetro e polipropilene
- Durevoli: resistono a solventi, macchie e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente da utilizzare su superfici piane congelate o per avvolgere tubi e fiale con una sovrapposizione di 3,17 mm
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavable | |
Black on White | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
-320°F to +266°F | |
0.5 in. |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
0.0026 in. |