Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco per applicazioni criogeniche FreezerBondz
Codice prodotto. 17838124
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1.25 in.
0.6 x 1.625 in.
1 x 1.9 in.
1.65 x 0.5 in.
1.75 x 1 in.
1.8 x 0.6 in.
2.2 x 1.5 in.
3.875 x 1.5 in.
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
15.24 mm
25.4 mm
41.91 mm
44.45 mm
45.72 mm
55.88 mm
98.43 mm
Conditionnement:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17838124
Marque: Brady™ 174179
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
I resistenti marcatori in poliestere (B-490) sono studiati per l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • I resistenti marcatori in poliestere (B-490) sono studiati per l'identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
  • Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100°C (da -320 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Spécification
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM G 155
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in.
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 1.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 31.75 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-112-490
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis