Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco per applicazioni criogeniche FreezerBondz
Codice prodotto. 17851689
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1.25 in.
0.6 x 1.625 in.
1 x 1.9 in.
1.65 x 0.5 in.
1.75 x 1 in.
1.8 x 0.6 in.
2.2 x 1.5 in.
3.875 x 1.5 in.
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
15.24 mm
25.4 mm
41.91 mm
44.45 mm
45.72 mm
55.88 mm
98.43 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17851689
Marca: Brady™ 173904
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I resistenti marcatori in poliestere (B-490) sono studiati per l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • Le etichette B-490 sono applicabili su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido, se avvolte su se stesse per almeno 3 mm.
  • Il poliestere bianco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100°C (da -320 a 212°F)
  • Conforme a RoHS secondo la rettifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM G 155
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in.
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.26 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-78-490