Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco per applicazioni criogeniche FreezerBondz
Codice prodotto. 17878144
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1.25 in.
0.6 x 1.625 in.
1 x 1.9 in.
1.65 x 0.5 in.
1.75 x 1 in.
1.8 x 0.6 in.
2.2 x 1.5 in.
3.875 x 1.5 in.
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
15.24 mm
25.4 mm
41.91 mm
44.45 mm
45.72 mm
55.88 mm
98.43 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17878144
Marca: Brady™ 173708
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
I resistenti marcatori in poliestere (B-490) sono studiati per l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • I resistenti marcatori in poliestere (B-490) sono studiati per l'identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
  • Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100°C (da -320 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Spezifikation
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM G 155
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 100 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in.
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 2.2 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema metrico) 55.88 mm
Alternate Part Number M6-113-490
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt