Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels
Codice prodotto. 11814205
Click to view available options
Quantità:
1500
2500/Roll
3000/Roll
5000/Roll
Dimensions (LxW):
12.70 x 25.4 mm (0.5 x 1 in.)
25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.)
Dimensione della confezione:
1 PK
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11814205
Marca: Brady™ 805914
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
  • Specialized — Aggressive adhesive B-492 FreezerBondz™ labels are ideal for curved, frozen surfaces like vials, centrifuge samples, tubes, and slides.
  • Durable — Labels withstand chemicals, abrasions, storage in liquid nitrogen, and a high/low temperature range of -320°F to 212°F (-196°C to 100°C).
  • Adhesive — Permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth, curved surfaces, or wrapping around tubes and vials with a 1/8 in. overlap.
  • Certifications — RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS compliant to 2011/65/EU
Descrizione FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification, R6400 series ribbons, thermal transfer printers
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Include Roll of 3000 Labels
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000/Roll
Forma Rectangle
Size 1 x 0.9 in. (L x W)
Dimensioni (sistema metrico) 22.86 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -160°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 27.94 mm
Dimensions (LxW) 25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number THT-180-492-3