Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz
Codice prodotto. 17898214
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 0.825 in.
0.5 x 1 in.
1 x 0.9 in.
1 x 1 in.
1.65 x 0.5 in.
1.75 x 1 in.
1.9 x 1 in.
50 ft. x 0.5 in.
Formato:
Continuous
Die-cut
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.7 mm
25.4 mm
41.91 mm
44.45 mm
48.26 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17898214
Marca: Brady™ 174084
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l'identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
  • Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100°C (da -320 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R6410
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General Identification, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 0.825 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.825 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.96 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-130-492