Learn More
Labconco™ FreeZone Benchtop Shell Freezer, 230 V, Schuko Plug and Receptacle
Codice prodotto. 10569330 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10569330
Marca: Labconco™ 7949030
Provides a means to freeze a thin coating of sample on inside walls of flasks, shell frozen samples have greater surface area resulting in enhanced freeze drying
  • 1/2 hp refrigeration system prefreezes samples to -40 °C
  • Stainless-steel bath with two rollers to rotate flasks in low-temperature heat transfer solution
    • Produces uniform thin coating of sample on container interior wall
      • Ensures efficient vapor flow from sample to collector during lyophilization
  • Accepts Fast-Freeze flasks up to 1200 mL in size
  • Does not contain ozone-depleting chlorofluorocarbons (CFCs)
  • LED display of bath temperature from -20 to -42 °C in predetermined increments
  • Left-mounted retractable bath hose facilitates cleaning of bath
  • Fits on countertop or lab cart
  • CE conformity (230 V, 50 Hz model)
  • White powder-coated steel cabinet with brushed stainless-steel front and blue accents
  • Stainless-steel bath with urethane foam insulation and white HDPE cover
Specifications:
  • Shipping weight: 44 kg (96 lb.)
  • Cabinet dimensions (L x W x H): 56.1 x 38.4 x 50 cm (22.1 x 15.1 x 19.7 in.)
  • Bath dimensions (D x W x H): 30.5 x 14 x 16.5 cm (12 x 5.5 x 6.5 in.)
Specifica
Tipo Fast-Freeze Flask Shell Freezer
Capacità (sistema metrico) 12 L
Capacità (sistema imperiale) 0.42 feet3
Temperature Range (Metric) -40°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F
Materiale Stainless Steel
Certificazione/Conformità CE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freeze dryers
Dimensioni esterne (L x P x A) 56.1 x 36.8 x 50 cm
Profondità (sistema imperiale) 22.1 in.
Profondità (sistema metrico) 56.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 36.8 cm
Altezza (sistema metrico) 50 cm
Lunghezza (sistema metrico) 56.1 cm
Amperaggio 3 A
Tipo di spina Schuko
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Cavalli motore 1/2 HP
Peso di spedizione (sistema imperiale) 96 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 44 kg
Peso (sistema imperiale) 95 lb.
Peso (sistema metrico) 43 kg