Learn More
Vileda Professional™ Swep Duo Plus Mop Frame
Codice prodotto. 17882476
Click to view available options
Autoclavabile:
Sterilizzabile in autoclave
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17882476
Marca: Vileda Professional™ 137878
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in all sectors and building types. Vileda Professional Swep Duo Plus Mop Frame is suitable for both horizontal and vertical surfaces, and is efficient even in corners and other hard-to-reach spaces.
  • Built-in lever designed to allow hands free removal of used mop heads
  • Double sided that works with all core and specialist application
  • Reinforced swivel joint part
  • Trapezoidal shape for easy cleaning of corners
  • Attaches to extendable handles (Recommended Aluminum telescopic handle - 119966)
  • Lightweight and ergonomic
Specifica
Product Type Mop Frame
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Size 50 cm (19.7 in.)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Telescopic Handle, Aluminum Handle
Da utilizzare con (applicazione) Floors, Walls and Ceilings, ISO 5, LAR, Production, Labs