Learn More
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Calibrated Electronic Verification Lollipop Stem Thermometers
Codice prodotto. 17570676 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
50 mm
75 mm
Dimensioni della bottiglia:
30 mL Plastic Bottle
60 mL Plastic Bottle
Riempimento bottiglia:
Glass Beads
Organic Liquid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Not for use in ovens or freezers
Codice prodotto. 17570676
Marca: H-B Instrument™ B610000800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Not for use in ovens or freezers
For use in digital verification of sample temperatures in general applications. H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Calibrated Electronic Verification Lollipop Stem Thermometers render accurate temperature reading without sample contamination.
  • Entire digital unit can be placed directly in refrigerators, incubators and ambient rooms
  • Includes multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish)
  • Individually serialized
    Certifications
    ISO 17025, CE marked
    Specifica
    Riempimento bottiglia Organic Liquid
    Dimensioni della bottiglia 30 mL Plastic Bottle
    Punti di calibrazione 0°, 50°C
    Da utilizzare con (applicazione) Digital verification of sample temperatures in general applications
    Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
    Altezza (sistema metrico) 114 mm
    Lunghezza sonda (sistema imperiale) 2 in.
    Lunghezza sonda (sistema metrico) 50 mm
    Tipo di sonda Stainless Steel
    Risoluzione 0,1°C
    Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
    Product Type Digital Thermometer
    Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
    Min. Temperature (Metric) 0°C
    Temperature Range (Metric) 0°C to 70°C
    Calibrated Sì
    Accuracy ±0.5°C
    Larghezza (sistema metrico) 38 mm