Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro Frio-Temp™: riempiti con liquido Enviro-Safe™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −5 °C a 15 °C
Da −5 °C a 20 °C
Da 15° a 50 °C
Da utilizzare con (applicazione):
Banche del sangue
Frigorifero
Incubatore
Product Type:
Termometro per la verifica
Termometro per la verifica: Easy-Read
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Forniti completi di dichiarazione di accuratezza tracciabile secondo lo standard NIST™ e DKD, numero di serie univoco e attacchi in velcro™ e magnetici. È sufficiente avvitare il termometro con tappo nel flacone e collegarlo al campione da analizzare.
Specifica
Specifica
| Dimensioni della bottiglia | 30 ml |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Banche del sangue |
| Include | Rivestimento PTFE |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 5.3 in |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 135 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Liquido Enviro-Safe™ |
| Product Type | Termometro per la verifica |
| Temperatura max (sistema metrico) | 20 °C |
| Vedi altri risultati |