Learn More
Novus Biologicals™ Frizzled-9 Antibody (vantictumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals™ NBP3-28265-1mg
Codice prodotto. 30047304
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Frizzled-9 Monoclonal antibody specifically detects Frizzled-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Frizzled-9
Monoclonal
Unconjugated
CD349, CD349 antigen, frizzled (Drosophila) homolog 9, frizzled homolog 9 (Drosophila), frizzled-9, fz-9, FZD3fzE6, FzE6, hFz9
FZD
1 mg
GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
8326
Human
Purified
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
vantictumab
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG2