Learn More
3M™ Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Modello:
FF-601F
FF-602F
FF-603F
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato
- La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva
- Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente
- Guarnizione facciale ampia, progettata per ridurre al minimo i punti di pressione e fornire una tenuta efficace senza stringere eccessivamente la bardatura
- La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.
Specifica
Specifica
| Product Type | Full Face Respirator |
| Size | Medium |
| Modello | FF-602F |