Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Bucket
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo di contenitore:
With Cap
Without Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Frontier™ Multi-Pro Series centrifuge accessory.
- Bucket
- 200 mL
- 2 pack
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 83041011 |
| Capacità | 1 x 200 mL |
| Tipo | Bucket |
| Tipo di contenitore | With Cap |
| Materiale | Aluminum |
| Dimensioni provetta | 200 mL |