Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Rotor with PCR Strip
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 8-w PCR Strip
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Frontier™ rotors extend the functionality of Frontier™ centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum |
| Tipo | Rotor |
| Capacità | 4 x 8-w PCR Strip |
| RCF max | 17,317 x g |
| Velocità max | 13,500 rpm |
| Max. Tube Diameter | 6 mm |
| Net Weight | 0.67 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5513, FC5513R |
| Angolo | 45° |
| No. of Places | 4 |
| Vedi altri risultati |