Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Rotor Swing Out
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Frontier™ swing out rotors extend the functionality of Frontier™ centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum |
| Tipo | Rotor |
| Capacità | 4 x 200 mL |
| RCF max | 4,136 x g |
| Velocità max | 5,000 rpm |
| Net Weight | 2.1 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 SN117, FC5718 SN188, FC5718R SN119 |
| Angolo | 0 to 90° |
| No. of Places | 4 |
| Warranty | 2 Years |
| Vedi altri risultati |