Learn More
OHAUS™ Serie Frontier™ 5000 Micro
Codice prodotto. 30130218 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Refrigerato:
No
Yes
Rotore incluso:
No
Yes
Capacità:
18 x 1.5/2 mL Tubes
24 x 1.5/2 mL Tubes
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 30130218
Marca: OHAUS™ 83041041
Le centrifughe Frontier Micro offrono un funzionamento ad alta velocità per una vasta gamma di applicazioni essenziali di laboratorio, come la preparazione del DNA/RNA, l'ultrafiltrazione e altro ancora. Il design compatto consente di risparmiare spazio s
Sleekly designed interface enables smooth operation for a great user experience
  • Easy-to-Use touch-wheel interface for parameter adjustments
  • Convenient interface shows both set and actual parameters
  • One-touch toggling between RPM/RCF, Acc/Dec
  • Crisp display on a double-line LCD display with light blue backlight
Solid engineering to ensure functionality and reliability
  • True splash-proof panel protects the centrifuge from accidental sample spilling
  • Maintenance-free induction motor produces maximum G-force of 17317 x g for FC5513 and 17157 x g for FC5513R
  • Speeds up to 13500 rpm in less than 15 seconds with 24 x 1.5/2.0 ml rotor
  • 10 acceleration/deceleration settings
  • 99 memory sets to quickly store and recall commonly used parameters
  • FC5513R model has refrigeration capabilities from 40°C to -20°C
  • R290, an environmentally friendly coolant, contributes to the eco-friendliness of refrigerated centrifuges by minimizing their environmental impact and supporting efforts to combat global warming
  • Pre-cool feature in quickly lowers the temperature of rotor and chamber before a run
Flexible rotor selections to cover wide range of laboratory applications
  • Works with microtube rotors with different rotor capacity, 18 x 1.5/2.0 mL or 24 x 1.5/2.0 mL
  • Compatible with up to 7 rotor option and maximum rotor capacity of 24 x 1.5/2.0 mL
  • Support spin-column and hematocrit capillary tubes through additional rotor options
Safety features that prevent injury
  • Sealed and TÜV certified rotors to safeguard operators from harmful aerosols
  • Rotor imbalance sensing systems stops the unit when it detects an imbalanced load
  • Lid-locking system prevents centrifuge from opening during operation (FC5513R)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 24 x 1.5/2 mL Tubes
Velocità max 14,500 rpm
RCF max 17,157 x g
Display LCD with Backlight
Altezza (sistema imperiale) esterno 11.3 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 286 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 21.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 555 mm
Livello di rumorosità ≤56±2 dBA
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.3 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 287 mm
Gamma di temperatura -20 °C to 40 °C
Certificazione/Conformità CE, FCC
Tipo Microcentrifuge
Specifiche di sicurezza CE, FCC
Requisiti elettrici AC Power (Included)
Dimensioni esterne (L x P x A) 555 x 287 x 286 mm
Profondità (sistema imperiale) 21.9 in.
Profondità (sistema metrico) 555 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 30472302, 83041006, 83041014
Modello FC5513R
Wattage 320 W
Intervallo forza massima 17157 g
Intervallo di velocità massima 200 to 14500 rpm
Rotore incluso No
Warranty 2 Years
Refrigerato Yes
Sistema di trasmissione Direct, Brushless Induction Drive
Run Time 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec.
Dimensioni (A P Diam.) 286 x 287 x 555 mm
Features High sample throughput, multi-safety control, personal program function
Net Weight 33 kg
Program Storage Yes
Tensione 230 V