Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5706 Multi-Function Centrifuges
Codice prodotto. 15866762 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Rotore incluso:
No
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15866762
Marca: OHAUS™ 30332131
Reliable and compact multi-function centrifuge, ideal for a variety of general laboratory applications.
  • Reliable compact low-speed general purpose centrifuges.
  • The standard rotor options can process both round and conical bottom tubes (including common blood tubes), and can also be adapted easily with accessories to process smaller tubes.
  • Designed with convenient operation in mind, the Multi Centrifuges feature an intuitive interface.
  • The compact profile helps to save valuable bench space.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 6 x 50 mL
Velocità max 6,000 rpm
RCF max 4,427 x g
Refrigerato No
Velocità di controllo 200 to 6000 rpm
Display LCD with Backlight
Altezza (sistema imperiale) esterno 10.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 266 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 15.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 392 mm
Livello di rumorosità ≤60±2 dBA
Specifiche di sicurezza CE, FCC
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 291 mm
Wattage 100 W
Certificazione/Conformità CE, FCC
Tipo Centrifuge
Descrizione Centrifuge, 230V, FC5706 w/ Rotor, Angle
Dimensioni esterne (L x P x A) 392 x 291 x 266 mm
Requisiti elettrici AC Power (Included)
Profondità (sistema imperiale) 15.4 in.
Profondità (sistema metrico) 392 mm
Intervallo di velocità massima 200 to 6000 rpm
Rotore incluso
Dimensioni (A P Diam.) 266 x 291 x 392 mm
Net Weight 15,06 kg
Run Time 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous
Product Line Frontier 5000 Series Multi
Rotore Angle Rotor 12 x 15 mL
Tensione 230 V
Modello FC5706+R77