Learn More
Epredia™ Frosted Microscope Slides
Codice prodotto. 17264884
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.8 to 1.0 mm
1 to 1.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17264884
Marca: Epredia™ AG00000211E01MNZ20
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Premium slides manufactured through a unique proprietary cleaning process intended to provide consistent results and ease interpretation. This process allows these slides to be used in routine histology and microbiology applications.
  • Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
  • Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
  • Riflessi verdi ridotti al minimo
  • Trasparenza ottimale garantita
  • Igienici, piani e pronti all'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Edges 90°, Ground
Frosted Yes
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) 0.8 to 1.0 mm
Rivestimento Senza rivestimento
Superficie di scrittura
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm