Learn More
Epredia™ Frosted Microscope Slides
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.8 to 1.0 mm
1 to 1.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
- Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
- Riflessi verdi ridotti al minimo
- Trasparenza ottimale garantita
- Igienici, piani e pronti all'uso
Specifica
Specifica
| Edges | 90°, Ground |
| Frosted | Yes |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 to 1.0 mm |
| Rivestimento | Senza rivestimento |
| Superficie di scrittura | Sì |
| Dimensioni (L x P) | 76 x 26 mm |