Learn More
Thermo Scientific™ Vetrini per microscopio smerigliati, tagliati
Codice prodotto. p-7112207 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Frosted:
20 mm
Fully Frosted
Quantità:
100 Pieces in Paper
50/Box, 1000 in outer carton
50/Box, 2000 in outer carton OEM
Superficie di scrittura:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 50
Codice prodotto. 12392138
Marca: Thermo Scientific™ AAAA000001##13E01FST20PH#
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I vetrini Premium vengono realizzati mediante un esclusivo processo di pulizia brevettato, concepito per garantire risultati coerenti e facilità d'interpretazione. Il processo consente di utilizzare questi vetrini per le attività di routine di istologia e microbiologia, in particolare in applicazioni che forniscono costantemente strisci ematici nitidi e dai bordi sfumati con una buona morfologia.
  • Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
  • Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
  • Riflessi verdi ridotti al minimo
  • Trasparenza ottimale garantita
  • Igienici, piani e pronti all'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Frosted 20 mm
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO8037/I
Rivestimento Senza rivestimento
Quantità 50/Box, 2000 in outer carton OEM
Superficie di scrittura
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm