Learn More
Testo™ Frozen Food Corkscrew Probe Tip
Codice prodotto. 11301134
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +140°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11301134
Marca: Testo™ 0613 1052
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be screwed directly into frozen food with no pre-drilling required.
  • For use with NTC temperature sensor
  • EN 13485 and HACCP compliant
  • Measuring range of −50° to +140°C
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 89 mm
Descrizione Reaction time of 20 seconds
Temperature Range (Metric) -50°C to +140°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) 105 Hand-Held T-Bar Thermometer
Accuracy ±0.2°C at −25° to +75°C