Learn More
Fruquintinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16407968
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16407968
Marca: Medchem Express HY19912
MedChemExpress Fruquintinib (HMPL-013) is a highly potent and selective VEGFR 1/2/3 inhibitor with IC50s of 33, 0.35, and 35 nM, respectively.
Fruquintinib (HMPL-013) is a highly potent and selective VEGFR 1/2/3 inhibitor with IC50s of 33, 0.35, and 35 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Fruquintinib
CAS 1194506-26-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H19N3O5
Quantità 10 mg
Sinonimo HMPL-013
Informazioni di solubilità DMSO : 5.88 mg/mL (14.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)OC2=CC(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)=CC=C12)NC
Molecular Weight (g/mol) 393.39
Peso formulazione 393.39
Percent Purity 99.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.