missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fruquintinib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Descrizione
Fruquintinib (HMPL-013) is a highly potent and selective VEGFR 1/2/3 inhibitor with IC50s of 33, 0.35, and 35 nM, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fruquintinib |
| CAS | 1194506-26-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H19N3O5 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | HMPL-013 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5.88 mg/mL (14.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)OC2=CC(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)=CC=C12)NC |
| Molecular Weight (g/mol) | 393.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto