Learn More
Thermo Scientific Chemicals FSB Buffer
Codice prodotto. 15433059
Click to view available options
Quantità:
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
Codice prodotto. 15433059
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60262.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For frozen storage of competent cells
For frozen storage of competent cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) For frozen storage of competent cells
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Sinonimo Frozen storage buffer