missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ FSH Native Protein

Codice prodotto. 18027127 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18027127

Marca: Novus Biologicals™ NBP19952550UG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results.

  • Native bioactive protein containing 165 amino acids for Human FSH
  • The FSH Native Protein is derived from Urine of post-menopausal women.
  • This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione Lyoph
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity, SDS-PAGE
Peso molecolare 35.5 kDa
Metodo di purificazione >98%, by SDS-PAGE
Quantità 50 μg
Sorgente Urine of post-menopausal women
Requisiti di stoccaggio Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <0.1 ng/μg
Ricostituzione Reconstitute in dH2O to a concentration of 0.1 - 1.0 mg/mL. The solution can then be diluted into other aqueous buffers and stored at 4°C for 1 week or -20°C for long-term storage.
Tampone Lyophilized.
Purity or Quality Grade >98%, by SDS-PAGE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato