Learn More
JULABO™ Immersion Cooler, FT Series
Click to view available options
Modello:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Gamma di temperatura:
-20°C to +30°C
-40°C to +30°C
-90°C to +30°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rapid cooling of liquids down to low temperatures
- Counter-cooling of liquids in combination with heating circulators
- Environmentally friendly by saving precious tap water
- User-friendly operation and handling
- Compact design, small footprint
- Dry ice substitution
Specifica
Specifica
| Temperatura ambiente | 5 to 35°C |
| Descrizione | Immersion Cooler FT |
| Capacità di raffreddamento | 0.45 kW at 20°C |
| Gamma di temperatura | -40°C to +30°C |
| Include | Immersion probe (L x dia.) 12 x 5 cm |
| Modello | FT400 |
| Dimensioni (L x P x A) | 30 x 20 x 43 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) flessibile | 120 cm |
| Peso (sistema metrico) | 24 kg |
| Tensione | 115/230 V |