Learn More
JULABO™ Immersion Cooler, FT Series
Codice prodotto. p-8002185
Click to view available options
Modello:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Gamma di temperatura:
-20°C to +30°C
-40°C to +30°C
-90°C to +30°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10334191
Marca: JULABO™ 9650820
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Primarily used for countercooling open bath circulators to ambient temperature or below as well as for rapidly cooling liquids. JULABO™ immersion coolers have a small footprint and represent an economic solution preventing tap water usage for cooling.
  • Rapid cooling of liquids down to low temperatures
  • Counter-cooling of liquids in combination with heating circulators
  • Environmentally friendly by saving precious tap water
  • User-friendly operation and handling
  • Compact design, small footprint
  • Dry ice substitution
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Descrizione Immersion Cooler FT
Capacità di raffreddamento 0.25 kW at 20°C
Gamma di temperatura -20°C to +30°C
Include Immersion probe (L x dia.) 9 x 4 cm
Modello FT200
Dimensioni (L x P x A) 55 x 38 x 60 cm
Lunghezza (sistema metrico) flessibile 120 cm
Peso (sistema metrico) 18 kg
Tensione 115/230 V