missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FTO Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-60935JF646
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
FTO Polyclonal antibody specifically detects FTO in Human, Mouse, Chicken, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblot
Specifica
| FTO | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Chicken, Primate | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblot | |
| Janelia Fluor 646 | |
| alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149 | |
| A synthetic peptide within the C-terminal region (residues 400-505) of the human FTO protein. [Swiss-Prot# Q9C0B1] | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Neuroscience | |
| 79068 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto