Learn More
Brand™ Camera di conta Fuchs-Rosenthal
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Utilizzata frequentemente per la conta delle cellule nel fluido cerebrospinale.
- Si differenzia dai sistemi consueti per la conta delle cellule ematiche per la 1a area grande da 16 mm2
- Il reticolo mostra 16 quadrati grandi da 1 mm2. Ciascun quadrato grande è suddiviso in 16 quadrati più piccoli con lati da 0.25 mm e un’area di 0.0625 mm2.
- Con marchio CE-in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispositivo per la conta |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Profondità (sistema metrico) | 0.2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conta delle cellule nel fluido cerebrospinale e cellule del sangue |
| Include | Spring clips |