Learn More
MULTIROIR Contenitore Eurobox Pieno
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Colore:
Blue
Gray
Red
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato
- Fondi solidi e pareti solide
- Ideale per lo stoccaggio e il trasporto di merci
- Impilabile e ad alta capacità di carico
- Temperatura resistente -20°C a 110°C
Specifica
Specifica
| Tipo | Storage Bin |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Blue |
| Forma | Rectangular |
| Dimensioni (L x P x A) | 600 x 400 x 320 mm |