Learn More
3M™ Respiratore riutilizzabile a pieno facciale
Click to view available options
Size:
Small
Large
Modello:
FF-301
FF-302
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Utilizzare come maschera con filtro singolo pressione negativa o come facciale respiratore per sistemi elettroventilati
- L'apertura contro il sudore offre comfort nei lunghi periodi di uso
- La visiera offre un buon campo visivo, disponibile in policarbonato o materiale per la alta temperatura.
- Porta filtro lat. e masch. interna trasp. per una buona vis. in avanti/in basso
- Non interferisce con diaframma vocale montato frontalmente per la comunicazione
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | Bayonet & DIN |
| Colore | Black |
| Product Type | Full Face Mask |
| Size | Large |
| Modello | FF-302 |
| Neck Strap | Yes |
| Tipo di sospensione | 5 Point Strap |