Learn More
3M™ Respiratore riutilizzabile a pieno facciale
Codice prodotto. p-7225026
Click to view available options
Size:
Small
Large
Modello:
FF-301
FF-302
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17786973
Marca: 3M™ 7100237033
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
3M™ Promask™ respiratore riutilizzabile con maschera a pieno facciale è la nostra maschera a pieno facciale multifunzione progettata per fornire una protezione durevole e confortevole da un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie.
  • Utilizzare come maschera con filtro singolo pressione negativa o come facciale respiratore per sistemi elettroventilati
  • L'apertura contro il sudore offre comfort nei lunghi periodi di uso
  • La visiera offre un buon campo visivo, disponibile in policarbonato o materiale per la alta temperatura.
  • Porta filtro lat. e masch. interna trasp. per una buona vis. in avanti/in basso
  • Non interferisce con diaframma vocale montato frontalmente per la comunicazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento Bayonet & DIN
Colore Black
Product Type Full Face Mask
Size Small
Modello FF-301
Tipo di sospensione 5 Point Strap