Learn More
Full Range Indicator, pH Range 1-13, for pH Measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10488610 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10488610
Marca: Fisher Chemical U/0025/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Full Range Indicator, pH Range 1-13, for pH Measurement, Fisher Chemical, Quantity: 500mL, Packaging: Plastic Coated Glass bottle, MDL Number: 283286, Physical Form: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 283286
Specifica
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Full range indicator, pH range 1-13
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl alcohol, Methyl alcohol