Learn More
Memmert™ Full-Sight Glass Door for UF110, Max. 250°C
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UF110 Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- Full-sight
- Glass (4 layers)
- Temperature range up to 250°C
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UF110 Oven |
| Temperatura (sistema metrico) | 250°C (Max.) |
| Tipo | Full-sight Door |
| Materiale | Glass |