Learn More
Fullerene powder, 99.9+% C{60}
Codice prodotto. 11355027
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 11355027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042007.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Fullerene powder is useful for biomedical applications such as the design of high-performance MRI contrast agents, x-ray imaging contrast agents and photodynamic therapy. It is also essential for single-walled carbon nanotubes with narrow diameter-distribution. It is used as light-activated antimicrobial agent. It also finds application in the field of nanotechnology, heat resistance and superconductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99685-96-8
Formula molecolare C60
Molecular Weight (g/mol) 720.66
Numero MDL MFCD00282904
InChI Key XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fullerene
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Specifica
Materiale o nome chimico Fullerene powder
Colore Black
Densità 1.7g/mL
Punti di ebollizione 500°C to 600°C (sublimation)
Intervallo percentuale saggio >99.9% C60
Note percentuale saggio C60
Quantità 5 g
Numero UN UN1325
Percent Purity ≥99.9%
Forma fisica Powder