Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fulvestrant
Codice prodotto. 16617042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
16617042 1 g 1g
16627042 50 mg 50mg
16637042 250 mg 250mg
3 options
Codice prodotto. 16617042
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465780010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129453-61-8
Formula molecolare C32 H47 F5 O3 S
Specifica
Materiale o nome chimico Fulvestrant
Quantità 1 g
Solubilità (0.1 g in 10 mL Ethanol) Clear solution
Peso formulazione 606.77
Forma fisica Powder
Product Type Reagent
Purezza ≥98.5% (HPLC)
InChI Key VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)[C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)CC1=CC(O)=CC=C31
IUPAC Name (1S,3aS,3bR,4R,9bS,11aS)-11a-methyl-4-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentanesulfinyl)nonyl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7-diol
Molecular Weight (g/mol) 606.78