Learn More
Kimble™ Glass Funnel
Descrizione
- Weight: 0.8kg
- Clear glass
- Graduated for accurate measurement
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 25mm |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Glass |
| Product Type | Funnel |