Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le due caratteristiche di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
- Realizzato in materiale HDPE di alta qualità per la massima stabilità e durata
- Coperchio a cerniera con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
- Setaccio ottimizzato per catturare le particelle più grandi e per depositare le bottiglie da laboratorio
- Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
- Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
- Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per uno scarico pulito dei rifiuti
- Tutti i componenti essenziali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto a sfera con coperchio incernierato ARNOLD V2.0 è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo economico ed ecologico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non ha alcuna influenza sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 200 mm (Imbuto) |
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Materiale | HDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 210 cm |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Colore | blu / bianco |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e volatili |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori per lo smaltimento |
| Include | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | S51 |
| Vedi altri risultati |