Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0, HDPE-EC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
B83
GL45
R2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Include:
Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Paraspruzzi, setaccio rimovibile, cavo di messa a terra, coperchio
Splash Guard, Sieve, Grounding Cable, Ball Valve, Lance
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Contenitori per lo smaltimento
High Flow Solution System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- I due dispositivi di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
- Materiale HDPE elettricamente conduttivo con collegamento a terra per evitare scintille volanti
- Coperchio incernierato con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
- Setaccio ottimizzato per la raccolta di particelle più grandi e per il deposito di bottiglie da laboratorio
- Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
- Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
- Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per lo scarico pulito dei rifiuti liquidi
- Tutti i componenti principali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 con coperchio e valvola a sfera è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo ecologico ed economico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non influisce sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 200 mm (Imbuto) |
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Altezza (sistema metrico) | 210 cm |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Colore | Nero |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e infiammabili |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori per lo smaltimento |
| Include | Paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 7.9 in. (Funnel) |
| Vedi altri risultati |