Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0, HDPE-EC
Codice prodotto. 17172235 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
B83
GL45
R2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Include:
Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Paraspruzzi, setaccio rimovibile, cavo di messa a terra, coperchio
Splash Guard, Sieve, Grounding Cable, Ball Valve, Lance
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Contenitori per lo smaltimento
High Flow Solution System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17172235
Marca: SCAT™ 317630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 robusto ed elettricamente conduttivo con coperchio e sfera soddisfa i più alti requisiti per lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi pericolosi grazie alla sua combinazione di due meccanismi di sicurezza indipendenti.
  • I due dispositivi di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
  • Materiale HDPE elettricamente conduttivo con collegamento a terra per evitare scintille volanti
  • Coperchio incernierato con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
  • Setaccio ottimizzato per la raccolta di particelle più grandi e per il deposito di bottiglie da laboratorio
  • Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
  • Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
  • Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per lo scarico pulito dei rifiuti liquidi
  • Tutti i componenti principali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 con coperchio e valvola a sfera è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo ecologico ed economico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non influisce sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 200 mm (Imbuto)
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Materiale HDPE, conduttivo elettrostatico
Altezza (sistema metrico) 210 cm
Colore Nero
Da utilizzare con (applicazione) Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e infiammabili
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori per lo smaltimento
Include Paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 7.9 in. (Funnel)
Dimensioni filettatura (sistema metrico) R2
Product Type Imbuto di sicurezza con coperchio a cerniera e valvola a sfera