Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0, HDPE-EC
Codice prodotto. 17465053 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
B83
GL45
R2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Include:
Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Paraspruzzi, setaccio rimovibile, cavo di messa a terra, coperchio
Splash Guard, Sieve, Grounding Cable, Ball Valve, Lance
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Contenitori per lo smaltimento
High Flow Solution System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17465053
Marca: SCAT™ 611542
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
L'imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 robusto ed elettricamente conduttivo con coperchio e sfera soddisfa i più alti requisiti per lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi pericolosi grazie alla sua combinazione di due meccanismi di sicurezza indipendenti.
The safety funnel ARNOLD V2.0 with lid and ball valve is available for different container threads. In order to be able to produce in an environmentally friendly and economical way, we supply individual variants with a thread adapter, which has no influence on the functionality or safety of the funnel.
  • Two safety features consist of a ball integrated in the funnel basin and a sealing ring incorporated in the hinged lid of the funnel, which prevent the escape of toxic or explosive gases
  • Electrically conductive HDPE material with grounding connection to prevent flying sparks
  • Hinged lid with sealing ring for closure when the funnel is not in use
  • Optimized sieve for collecting larger particles and for depositing laboratory bottles
  • Improved splash guard with integrated air channels to prevent bubble formation
  • Ball valve with automatic opening mechanism during filling
  • Individually shortenable safety lance for clean drainage of liquid waste
  • All major components are removable for easy cleaning
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 200 mm (Funnel)
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale HDPE-EC
Altezza (sistema metrico) 125 cm
Colore Black
Da utilizzare con (applicazione) Safe Disposal of Liquid and Flammable Wastes
Da utilizzare con (apparecchiatura) High Flow Solution System
Include Splash Guard, Sieve, Grounding Cable, Ball Valve, Lance
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 7.9 in. (Funnel)
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL45
Product Type Safety Funnel with Hinged Lid