Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Funnel
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Non-contaminating
- Inert
- Non-stick surface reduces residual material left in funnel
- The top cone has a high side to limit splashing, while the narrow step fits into a range of containers
- The low surface energy of PFA facilitates fast, complete drainage and easy clean up
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 95 mm |
| Materiale | PFA |
| Altezza (sistema metrico) | 112 mm |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 3.7 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.4 in. |
| Product Type | Funnel |