Learn More
Kartell™ Long Stem Funnel
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- The 60° angles sides are provided with ribs for fast filtration
- Allow the use of standard size filter papers
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 65mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Natural |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 150mm |